Learn More
N-(2-aminoetil)-2,2-difenilciclopropanocarboxamida, TRC
Código de producto. 30137271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137271 250 mg 250 miligramos
30008791 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA607890250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109546-07-8
Fórmula molecular C18 H20 N2 O
Peso molecular (g/mol) 280.36
Sinónimo Cibenzoline Impurity (N-(2-aminoethyl-2,2-diphenyl Cyclopropanecarboxamide)
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2,2-difenilciclopropano-1-carboxamida
SMILES NCCNC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20N2O/c19-11-12-20-17(21)16-13-18(16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13,19H2,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1576