Learn More
N-[2-(4-Aminofenoxi)etil]-N,N-dimetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10577474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10577474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133533 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577474 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC51514DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62345-76-0
Fórmula molecular C10H16N2O
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD07801177
Clave InChI CCCVQPGAXZNTIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-dimethylamino ethoxy aniline, 4-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, 4-2-dimethylaminoethoxy aniline, n-2-4-aminophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, benzenamine,4-2-dimethylamino ethoxy, 2-4-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-dimethoxyaminoethoxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy aniline, 4-2-dimethylaminoethyloxy-aniline
PubChem CID 6484655
Nombre IUPAC 4-[2-(dimetilamino)etoxi]anilina
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-(4-Aminophenoxy)ethyl]-N, N-dimethylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 95%