Learn More
VACUUBRAND™ Bomba con diafragma de dos etapas modelo MZ 2C NT +AK+EK para uso químico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10743564
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
10743564 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 10743564 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20732600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones como evacuación, evaporación y bombeo de gases y vapores en laboratorios químicos, biológicos y farmacéuticos. Las bombas con diafragma químico de dos etapas Vacubrand™ MZ 2C NT + AK+EK permiten la recuperación de cerca del 100 % de disolventes, un reciclaje eficiente y protección activa del entorno.
  • Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
  • Alto rendimiento incluso con bajos niveles de vacío
  • Vacío optimizado incluso con lastre de gas para purga de condensado
  • Funcionamiento silencioso y vibración muy baja
  • Respeto medioambiental excelente gracias a una eficaz recuperación de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,24 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 0,18 kW
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 326 x 243 x 402 mm
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo MZ 2C NT +AK+EK
Nivel de ruido 45 dbA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,18 kw
Peso (métrico) 14,2 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal 1,2/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 401,32 mm
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura global (métrico) 243,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V