Descripción
MYPN Polyclonal specifically detects MYPN in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYPN |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | 145 kDa (MYOP), MYOP145 kDa sarcomeric protein, myopalladin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human MYPN (NP_115967.2). MQDDSIEASTSISQLLRESYLAETRHRGNNERSRAEPSSNPCHFGSPSGAAEGGGGQDDLPDLSAFLSQEELDESVNLARLAINYDPLEKADETQARKRLSPDQMKHSPNLSFEPNFCQDNPRSPTSSKESPQEAKRPQYCSETQSKKVFLNKAADFIEELSSLFKSHSSKRIRPRACKNHKSKLESQNKVMQENSSSFSDLSERRERSSVPIPIPADTRDNEVNHALEQQEAKRREAEQAASEAAGGDT |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |