Learn More
Gilson™ Pipetas multicanal MyPIPETMAN™ Select con texto impreso
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Número de canales:
8
12
Modelo:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
- Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
- Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
- Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
- Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
- Ligero y bien equilibrado
- Impresión de mango opcional a petición
- Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Surtido |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | No |
| Para utilizar con | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Grip Type | Ergonómico, texturizado |
| Material | Polipropileno, PVDF, PBT |
| Modelo | P8x10 |
| Mostrar más |