Descripción
Las pipetas MyPIPETMANTM Select son pipetas de desplazamiento de aire totalmente esterilizables en autoclave que cubren un rango de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
- Simplemente ajuste el volumen girando el botón pulsador de la pipeta con el exclusivo sistema patentado de bloqueo de volumen TrilockTM
- Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
- Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
- Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
- Ligero y bien equilibrado
- Los modelos de canal único de volumen variable cubren un rango de volumen de 0,2 μL a 10 mL
- Los modelos multicanal de volumen variable cubren un rango de volumen de 0,5 μL a 300 μL (modelos de 8 y 12 canales)
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Puntas de diamante, puntas Amplipur |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo claro |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 0,5 a 20 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico, texturizado |
| Material | Polipropileno, PVDF, PBT |
| Modelo | P8x20 |
| Mostrar más |