Learn More
Gilson™ Pipeta multicanal MyPIPETMANTM Select
Código de producto. 17713178 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
Número de canales:
8
12
Modelo:
P12x10
P12x20
P12x200
P12x300
P8x10
P8x20
P8x200
P8x300
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Modelo Tamaño de la unidad
17713178 10 μl 8 P8x10 cada uno
17743178 10 μl 12 P12x10 cada uno
17773178 20 μl 8 P8x20 cada uno
17703188 20 μl 12 P12x20 cada uno
17733188 200 μl 8 P8x200 cada uno
17763188 200 μl 12 P12x200 cada uno
17793188 300 μl 8 P8x300 cada uno
17723198 300 μl 12 P12x300 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17713178 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor FP10009S
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Ergonómica, segura y confiable, la pipeta multicanal MyPIPETMANTM Select ofrece opciones de configuración de volumen y personalización opcional del mango para un uso óptimo en diversos protocolos.
Las pipetas MyPIPETMANTM Select son pipetas de desplazamiento de aire totalmente esterilizables en autoclave que cubren un rango de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
  • Simplemente ajuste el volumen girando el botón pulsador de la pipeta con el exclusivo sistema patentado de bloqueo de volumen TrilockTM
  • Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
  • Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
  • Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
  • Ligero y bien equilibrado
  • Los modelos de canal único de volumen variable cubren un rango de volumen de 0,2 μL a 10 mL
  • Los modelos multicanal de volumen variable cubren un rango de volumen de 0,5 μL a 300 μL (modelos de 8 y 12 canales)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas de diamante, puntas Amplipur
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 0,5 a 20 μL
Tipo de agarre Ergonómico, texturizado
Material Polipropileno, PVDF, PBT
Modelo P8x10
Número de canales 8
Línea de productos Mi Pipetman
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) 10 μl
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 5,98 in