missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Myotrophin Polyclonal antibody specifically detects Myotrophin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Myotrophin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.4) |
| N.º de referencia del gen | NP_665807.1 |
| Alias de gen | FLJ31098, FLJ99857, GCDP, granule cell differentiation protein, myotrophin, Protein V-1, V-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | MTPN (NP_665807.1, 1 a.a. - 118 a.a.) full-length human protein. MCDKEFMWALKNGDLDEVKDYVAKGEDVNRTLEGGRKPLHYAADCGQLEILEFLLLKGADINAPDKHHITPLLSAVYEGHVSCVKLLLSKGADKTVKGPDGLTAFEATDNQAIKALLQ |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?