missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myotilin Antibody (OTI10A11) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30682238 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30682238 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30682238 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344800B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myotilin Monoclonal antibody specifically detects Myotilin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myotilin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10A11
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen 57 kDa cytoskeletal protein, LGMD1A, limb-girdle muscular dystrophy 1A (autosomal dominant), Myofibrillar titin-like Ig domains protein, myotilin, Titin immunoglobulin domain protein, titin immunoglobulin domain protein (myotilin), TTIDLGMD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombiant protein of human MYOT (NP_006781) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9499
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.