Learn More
Myosin 1A Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18605401 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18605401 0.1 mL 0.10 ml
18625401 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18605401 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2931420.1ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Myosin 1A Polyclonal antibody specifically detects Myosin 1A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myosin 1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen BBMI, BBM-I, Brush border myosin I, brush border myosin-I, DFNA48, MIHC, MYHL, Myosin I heavy chain, myosin IA, myosin, heavy polypeptide-like (100kD), myosin-Ia
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-1043 of human MYO1A (NP_005370.1). VQKFLLGLKNNLPSTNVLDKTWPAAPYKCLSTANQELQQLFYQWKCKRFRDQLSPKQVEILREKLCASELFKGKKASYPQSVPIPFCGDYIGLQGNPKLQKLKGGEEGPVLMAEAVKKVNRGNGKTSSRILLLTKGHVILTDTKKSQAKIVIGLDNVAGVSVTSLKDGLFSLHLSEMSSVGSKGDFLLVSEHVIELLTKMYRAVLDATQRQLTVTVTEKFSVRFKENSVAVKVVQGPAGGDNSKLRYKKKGSHCLEVTVQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4640
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus