Learn More
Myogenin Antibody (rMYOG/6297), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18613777 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18613777 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18613777 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314012APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    696.15€ / 0.1 ml
    Ahorro 100.96€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myogenin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMYOG/6297
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Myogenin protein (Uniprot: P15173)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus