Learn More
Myogenin Antibody (MGN185 + F5D) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18410902 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18410902 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18410902 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2346840.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Feline samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myogenin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MGN185 + F5D
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4, myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Myogenin recombinant protein (MGN185); Rat Myogenin recombinant fragment containing amino acid 30-224 (F5D) (Uniprot: P15173)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4656
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Feline
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ