Learn More
R&D Systems™ MYOD1 Primer
Código de producto. 18242493 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18242493 0,5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18242493 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP1716520.5ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.01€
    144.90€ / 0.5 ml
    Ahorro 25.11€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 0,5 mL
Para utilizar con (aplicación) ChIP
Tipo Primer