missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MyoD Antibody (MYOD1/7149), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18601290 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18601290 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18601290 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320804V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MyoD Monoclonal antibody specifically detects MyoD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MyoD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MYOD1/7149
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen bHLHc1BHLHC1, Class C basic helix-loop-helix protein 1, MYF3Myf-3, MYODmyoblast determination protein 1, myogenic differentiation 1, Myogenic factor 3myf-3, PUM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant mouse MyoD protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4654
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.