Learn More
Abnova™ MYL3 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16138081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16138081 10 μg 10 microgramos
16148081 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16138081 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00004634P01.10ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Human MYL3 full-length ORF ( AAH09790, 1 a.a. - 195 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAPKKPEPKKDDAKAAPKAAPAPAPPPEPERPKEVEFDASKIKIEFTPEQIEEFKEAFMLFDRTPKCEMKITYGQCGDVLRALGQNPTQAEVLRVLGKPRQEELNTKMMDFETFLPMLQHISKNKDTGTYEDFVEGLRVFDKEGNGTVMGAELRHVLATLGERLTEDEVEKLMAGQEDSNGCINYEAFVKHIMSS
Especificaciones
Número de acceso AAH09790
ID de gen (Entrez) 4634
Nombre myosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CMH8, MLC1SB, MLC1V, VLC1
Símbolo de gen MYL3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer