Learn More
MYF6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18342463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18342463 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18342463 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP309188100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
MYF6 Polyclonal specifically detects MYF6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MYF6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen bHLHc4BHLHC4, Class C basic helix-loop-helix protein 4, MRF4, MRF4myogenic factor 6, Muscle-specific regulatory factor 4, Myf-6, myogenic factor 6 (herculin)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MYF6 (NP_002460). Peptide sequence PGLQPPHCPGQCLIWACKTCKRKSAPTDRRKAATLRERRRLKKINEAFEA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4618
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.