missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myelin Protein Zero Antibody (MPZ/7390), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18621154 100 μg 100 microgramos
18676864 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18621154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323877100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Myelin Protein Zero Monoclonal antibody specifically detects Myelin Protein Zero in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myelin Protein Zero
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MPZ/7390
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B, CHM, CMT1, CMT1B, CMT2I, CMT2J, CMT4E, CMTDI3, HMSNIB, MPP, Myelin peripheral protein, myelin protein P0, myelin protein zeroDSS, P0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Myelin Protein Zero protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Oligodendrocyte Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4359
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.