Descripción
Myelin Protein Zero Monoclonal antibody specifically detects Myelin Protein Zero in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Myelin Protein Zero |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MPZ/7390 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B, CHM, CMT1, CMT1B, CMT2I, CMT2J, CMT4E, CMTDI3, HMSNIB, MPP, Myelin peripheral protein, myelin protein P0, myelin protein zeroDSS, P0 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |