Learn More
Myelin Protein Zero Antibody (MPZ/7390), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18592178 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 755
Código de producto.
18592178 0.1 mL, DyLight 755
1 options
Código de producto. 18592178 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324149IR
Mouse Monoclonal Antibody
Myelin Protein Zero Monoclonal antibody specifically detects Myelin Protein Zero in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Myelin Protein Zero
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MPZ/7390
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1B, CHM, CMT1, CMT1B, CMT2I, CMT2J, CMT4E, CMTDI3, HMSNIB, MPP, Myelin peripheral protein, myelin protein P0, myelin protein zeroDSS, P0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Myelin Protein Zero protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Oligodendrocyte Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4359
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ