Descripción
Myelin PLP Monoclonal specifically detects Myelin PLP in Bovine/Human/Mouse/Rat/Reptile samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Myelin PLP |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PLP1/4259 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | HLD1, lipophilin, major myelin proteolipid protein, MMPL, myelin proteolipid protein, PLP, PLP/DM20, PMD, proteolipid protein 1, spastic paraplegia 2, uncomplicated, SPG2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Synthetic peptide GRGTKF that recognizes the C terminal region (aa272-277) of Myelin PLP protein. (Uniprot: P60201) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?