Learn More
MUT056399, MedChemExpress
Código de producto. 16499947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499947 5 mg 5 miligramos
16407478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18169
MedChemExpress MUT056399 (Fab-001) is a highly potent inhibitor of the FabI enzyme of both S. aureus and E. coli with 50% inhibitory concentration IC50s of 12 nM and 58 nM, respectively.
MUT056399 (Fab-001) is a highly potent inhibitor of the FabI enzyme of both S. aureus and E. coli with 50% inhibitory concentration IC50s of 12 nM and 58 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MUT056399
CAS 1269055-85-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13F2NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Fab-001
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (105.70 mM)
SMILES CCC1=CC(O)=C(OC2=CC=C(C(N)=O)C=C2F)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 293.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.27
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation