missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30745315 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30745315 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30745315 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7687P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Polyclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Phosphofructokinase/PFKM, Asn674-Val780, Accession # P08237
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5213
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.