Learn More
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Antibody (842735) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733435 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30733435 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30733435 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7687M
Mouse Monoclonal Antibody
Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 Monoclonal antibody specifically detects Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Muscle Phosphofructokinase/PFKM/PFK-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 842735
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 6-phosphofructokinase, muscle type, EC 2.7.1,6-phosphofructo-1-kinase, EC 2.7.1.11, GSD7, MGC8699, PFK1, PFK-1, PFKA, PFK-A, PFKX, Phosphofructo-1-kinase isozyme A, Phosphofructokinase 1, phosphofructokinase, muscle, phosphofructokinase, polypeptide X, phosphofructokinase-M, phosphohexokinase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Muscle Phosphofructokinase/PFKM, Asn674-Val780, Accession # P08237
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5213
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b