Learn More
(+)-Yoduro de muscarina, TRC
Código de producto. 30012027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012027 50 mg 50 miligramos
30007021 5 mg 5 miligramos
30008392 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM81400050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24570-49-8
Fórmula molecular C9 H20 N O2 . I
Peso molecular (g/mol) 301.17
Nombre IUPAC [(2S,4R,5S)-4-hidroxi-5-metiloxalán-2-il]metil-trimetilaziano; Yoduro
SMILES [I-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (+)-Muscarine Iodide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0539
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.