Learn More
(+)-Yoduro de muscarina, TRC
Código de producto. 30007021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007021 5 mg 5 miligramos
30012027 50 mg 50 miligramos
30008392 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8140005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24570-49-8
Fórmula molecular C9 H20 N O2 . I
Peso molecular (g/mol) 301.17
Nombre IUPAC [(2S,4R,5S)-4-hidroxi-5-metiloxalán-2-il]metil-trimetilaziano; Yoduro
SMILES [I-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Muscarine Iodide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20NO2.HI/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0539