Learn More
(+)-Cloruro de muscarina, TRC
Código de producto. 30138160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138160 25 mg 25 miligramos
30012403 10 mg 10 miligramos
30009256 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM81400325MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2303-35-7
Fórmula molecular C9H20ClNO2
Peso molecular (g/mol) 209.71
Sinónimo Muscarine Chloride, 2,5-Anhydro-1,4,6-trideoxy-6-(trimethylammonio)-D-ribo-hexitol Chloride, [2S-(2alpha,4beta,5alpha)]-Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanaminium Chloride;
Nombre IUPAC [(2S,4R,5S)-4-hidroxi-5-metiloxalán-2-il]metil-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].C[C@@H]1O[C@H](C[N+](C)(C)C)C[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Muscarine Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1183
Porcentaje de pureza >95%