Descripción
Layilin Monoclonal specifically detects Layilin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Layilin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0448-4F33 |
| Conjugado | DyLight 550 |
| Dilución | Western Blot, ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | FLJ30977, FLJ31092, layilin |
| Símbolos de los genes | LAYN |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |