Learn More
ZVG™ Multizell™ Tejidos
Description
- La opción ideal para cuando es necesario limpiar o secar algo rápidamente.
- Los pañuelos absorbentes y sin pelusa pueden eliminar eficazmente tanto la suciedad seca como la grasa.
- Rentable Multizell™ Los pañuelos están hechos de material 100% reciclado.
- Ideal para gasolineras, talleres de automóviles e incluso en el sector sanitario, ya sea para el cuidado de ancianos y bebés o para limpiar camas sucias.
- Sin pelusa, muy absorbente y muy resistente a la humedad.
- La cómoda dispensación de hojas individuales hace que sea respetuoso con el medio ambiente. Multizell™ Los tejidos son significativamente más económicos de usar en comparación con la pulpa en capas convencional.
En el zetPutz™ y zetMedica™ En nuestra gama encontrará más toallitas de limpieza y pulido de 1 a 4 capas, altamente absorbentes y sin pelusa para fines de limpieza individuales.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Papel limpiador |
| Longitud (imperial) | 10,6 in |
| Longitud (métrico) | 27 cm |
| Anchura (imperial) | 12,6 in |
| Anchura (métrico) | 32 cm |
| Material | Papel reciclado |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 3 capas |