Learn More
ZVG™ Multizell™ Rollo de paño de limpieza multiusos
Descripción
Estos paños multiusos de color natural son ideales para cuando es necesario limpiar o quitar algo rápidamente. La relación calidad-precio Multizell™ Los paños son ideales para gasolineras, talleres de automóviles y en el sector sanitario. – ya sea para el cuidado de ancianos y bebés o para limpiar superficies sucias. Además, la práctica extracción individual de las hojas hace que el proceso sea respetuoso con el medio ambiente. Multizell™ Paños mucho más económicos de utilizar que los de celulosa en capas convencionales.
En un novedoso proceso de fabricación, las capas individuales de la tela de celulosa se unen entre sí en muchos puntos a lo largo de toda la superficie. Esto crea una estructura unificada que es extremadamente resistente al desgarro. Este proceso combina las ventajas de un paño de limpieza grueso (estabilidad) con las de un paño de varias capas (alta capacidad de absorción).
- Hecho de material 100% reciclado
- Elimina rápidamente líquidos, suciedad seca o residuos aceitosos.
- Sin pelusa y muy absorbente.
- Resistente a la humedad
- Sin silicona
- Respetuoso con el medio ambiente
- Estampado punto a punto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de papel |
| Longitud (imperial) | 14,2 in |
| Longitud (métrico) | 36 cm |
| Anchura (imperial) | 14,2 in |
| Anchura (métrico) | 36 cm |
| Material | Papel reciclado |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 2-ply |