Learn More
ZVG™ Multitex™ Toallitas Ultra z 60
Descripción
El producto base de la gama z-Quality, el Multitex™ z60, se puede utilizar en cualquier lugar donde haya residuos grasos y requisitos de absorción de líquidos. Las fibras de viscosa, producidas industrialmente a partir de celulosa, confieren al tejido su carácter textil “sintético natural”. La composición química de este material es similar a la del algodón. Los productos de viscosa son absorbentes, flexibles y duraderos. El material es resistente incluso en superficies rugosas y no se rompe ni suelta pelusa. El paño también está disponible en una cómoda caja dispensadora.
En el zetPutz™ En nuestra gama encontrará paños de limpieza y pulido adicionales, de 1 a 4 capas, altamente absorbentes y con poca pelusa para diversos fines de limpieza.
- Los paños no tejidos de alta calidad son adecuados tanto para la limpieza en húmedo como en seco debido a su increíble resistencia.
- Suave y sin pelusa
- Capaz de absorber grandes cantidades de líquidos y al mismo tiempo ser resistente al desgarro y a los disolventes.
- Se puede enjuagar y escurrir durante la limpieza.
- Se utiliza habitualmente en áreas de trabajo sensibles como mecánica de precisión, talleres de pintura, industrias eléctricas y automotrices, así como en residencias de ancianos y centros de atención.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita |
| Longitud (imperial) | 9,1 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 16,5 in |
| Anchura (métrico) | 42 cm |
| Material | Poliéster Celulosa |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad de embalaje | 126 toallas/caja, 60 cajas |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |