Learn More
ZVG™ Multitex™ Rollo de paño de limpieza Ultra z70
Código de producto. 17863675
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
17863675 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 17863675 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1114670
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos paños de limpieza de alta calidad hechos de material no tejido de viscosa proporcionan toallitas gruesas que son muy suaves, altamente absorbentes y resistentes al desgarro.
Estos paños se pueden lavar y escurrir durante la limpieza. Se utilizan con regularidad, sobre todo en áreas de trabajo sensibles como la ingeniería de precisión, los talleres de pintura, la industria eléctrica y automovilística, así como en residencias de ancianos y de ancianos. Multitex™ La tela z70 se caracteriza por tener más material con mayor capacidad de absorción. Esto permite que se absorba más líquido sin romper el material.
  • Vellón de viscosa con carácter textil
  • Adecuado para limpieza en seco y húmedo.
  • Ideal para desengrasar
  • Toallitas muy gruesas (fuerza media, entre z60 y z80)
  • Puede absorber grandes cantidades de líquido.
  • Muy suave y sin pelusa.
  • Resistente al desgarro y a los disolventes.
  • Sin silicona
  • Cada rollo contiene 500 hojas.
Las fibras de viscosa se fabrican industrialmente a partir del material básico celulosa. La composición química de esta “fibra sintética natural” es similar a la del algodón. Debido a su carácter textil, los productos de viscosa son altamente absorbentes, flexibles y duraderos.
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (imperial) 16,1 in
Longitud (métrico) 41 cm
Anchura (imperial) 15 in
Anchura (métrico) 38 cm
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Un solo uso