Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Toallitas suaves Multitex
Código de producto. 10381242
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
180,5 m x 30 cm
34 x 38 cm
38 x 34 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10381242 180,5 m x 30 cm 1 rollo
10263532 38 x 34 cm paquete de 400
10095661 34 x 38 cm paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381242 Proveedor ZVG Zellstoff Vertrieb™ N.º de proveedor 1114900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las toallitas suaves ZVG Zellstoff Vertrieb™ Multitex en áreas de trabajo sensibles como ingeniería de precisión, industrias eléctricas y de automoción, y talleres de pintura.
Estos tejidos no tejidos de alta calidad son adecuados tanto para la limpieza en húmedo como en seco debido a su alta resistencia. Se utilizan con frecuencia en áreas de trabajo sensibles como la ingeniería de precisión, los talleres de pintura, la industria eléctrica y automotriz, así como en residencias de ancianos.
  • Tejido no tejido de viscosa con características textiles
  • Capaz de absorber grandes cantidades de líquido.
  • Se puede lavar y escurrir durante la limpieza.
  • Muy suave y sin pelusa.
  • Alta absorbencia
  • Resistente al desgarro y a los disolventes.
Las fibras de viscosa se producen industrialmente a partir de celulosa, un material básico. La composición química de esta “fibra sintética natural” es similar a la del algodón. Los productos de viscosa son altamente absorbentes, flexibles y duraderos debido a su naturaleza textil.
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 180.5 m
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 180,5 m x 30 cm
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza en seco y en húmedo