Learn More
ZVG™ Multitex™ Toallitas premium
Código de producto. 17863505
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17863505 Blanco paquete de 400
1 options
Código de producto. 17863505 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.54€
    34.00€ / paquete de 400
    Ahorro 3.54€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Estas toallas desinfectantes y limpiadoras de alta calidad ofrecen una superficie lisa hecha 100% PET material y son resistentes a disolventes y desinfectantes.
Multitex™ Toallitas Premium fabricadas con tejido no tejido de poliéster (PET ) con superficie lisa son adecuados para su uso con todos los desinfectantes y agentes de limpieza habituales. Las toallitas desinfectantes y limpiadoras ayudan a mantener una buena higiene.
  • 100% PET toallitas desinfectantes y limpiadoras
  • Resistente a desgarros
  • Absorbente
  • No dejan pelusa
  • Resistente a disolventes y desinfectantes.
  • Compatibilidad confirmada según las directrices VAH
En el zetMedica™ gama de ZVG™ Existen numerosos productos disponibles para hacer más eficiente y eficaz el trabajo diario en el sector sanitario.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 14,2 in
Anchura (métrico) 36 cm
Material PET
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Cantidad de embalaje 400 toallas/paquete.