Learn More
ZVG™ Multisoft™ Toallitas de aire
Código de producto. 17893545
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17893545 Blanco paquete de 1000
1 options
Código de producto. 17893545 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1010203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    52.40€ / paquete de 1000
    Ahorro 1.70€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas toallitas de aire están hechas de material Airlaid para aplicaciones de limpieza exigentes y no dejan pelusa y son muy absorbentes. Ideal para superficies sensibles.
Las superficies sensibles requieren un tratamiento suave. Estos paños especiales extra suaves y que no dejan pelusa son una opción ideal para tareas de cuidado y pulido. Absorben eficazmente líquidos como cera de pulido y los liberan uniformemente sin comprometer su resistencia.
  • Material colocado por aire
  • Celulosa blanca gofrada
  • Extra suaves
  • Sin látex ni silicona
  • Resistente a disolventes
  • Adecuado para superficies sensibles.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita
Longitud (imperial) 10,6 in
Longitud (métrico) 27 cm
Anchura (imperial) 12,6 in
Anchura (métrico) 32 cm
Material Forro polar
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Cantidad de embalaje 1000 toallas