Learn More
Invitrogen™ Células competentes MultiShot™ StripWell Stbl3™
Código de producto. 17123319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo)
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
17123319 1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo) paquete de 96
1 options
Código de producto. 17123319 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C739601
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente Stbl3™ MultiShot™ StripWell: Una gradilla de 12 tiras x 8 tubos, 50 μl por tubo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 15ml cada uno
Células competentes Invitrogen MultiShot™ Stripwell Stbl3™: aumentar el rendimiento de la clonación lentival con transformaciones bacterianas que dan a los usuarios el control sobre el número preciso de transformaciones
Las principales características de las células competentes E. coli Stbl3™ MultiShot™ StripWell incluyen:
  • Rendimiento óptimo para la propagación de vectores lentivirales
  • mcrB, mrr para mejorar la capacidad de clonación genómica
  • recA13 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
  • Alta producción de ADN para ADN inestable en comparación con las cepas de clonación estándar
  • Aumento de la productividad: para experimentación de rendimiento del medio
  • Máxima flexibilidad: transforme tan solo 1 tubo y hasta 96 de la gradilla StripWell
  • Comodidad familiar: sin alícuotas, añada ADN directamente a las células, con choque térmico y recuperación en el mismo tubo
  • Tranquilidad: la transformación de un solo uso minimiza la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Clonación de ADN metilado
Contenido y almacenamiento • Células competentes MultiShot Stripwell Stbl3: Una gradilla de 96 pocillos StripWell, 50 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 15 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable Adecuado para la clonación de ADN inestable
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No
Reduce la recombinación Yes (recA13)
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Tiras de 8 pocillos
Línea de productos MultiShot, Stbl3
Cantidad 1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo)