Learn More
Invitrogen™ Células competentes MultiShot™ StripWell DH5α T1R
Código de producto. 16378741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16378741 1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo) cada uno
1 options
Código de producto. 16378741 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C449601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente DH5α T1R MultiShot StripWell: Una gradilla de 12 tiras x 8 tubos, 50 μl por tubo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 15ml cada uno
Las células competentes DH5α™ T1R MultiShot StripWell™ de Invitrogen: aumente el rendimiento de las transformaciones bacterianas y todavía tienen control sobre el número preciso de transformaciones con la cepa celular competente DH5α™ preferida
Las principales características de las células competentes E. coli DH5α™ T1R MultiShot™ StripWell incluyen:
  • hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
  • tonA (fhuA) para resistencia a fago T1 y T5
  • Aumento de la productividad: para experimentación de rendimiento del medio
  • Máxima flexibilidad: transforme tan solo 1 tubo y hasta 96 de la gradilla StripWell
  • Comodidad familiar: sin alícuotas, añada ADN directamente a las células, con choque térmico y recuperación en el mismo tubo
  • Tranquilidad: la transformación de un solo uso minimiza la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Clonación de ADN metilado No
Contenido y almacenamiento • Células competentes DH5α T1R MultiShot StripWell: Una gradilla de 96 pocillos StripWell, 50 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 15 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Preparación de ADN no metilado No
Reduce la recombinación Yes (recA1)
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) Yes
Especie E. coli
Formato Tiras de 8 pocillos
Línea de productos DH5α, MultiShot
Cantidad 1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo)