Learn More
Invitrogen™ Células competentes MultiShot™ StripWell BL21 Star™ (DE3)
Código de producto. 16504600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16504600 1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo) cada uno
1 options
Código de producto. 16504600 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C609601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente BL21 Star (DE3) MultiShot StripWell: Una gradilla de 12 tiras x 8 tubos, 50 μl por tubo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 15ml cada uno
Las células competentes BL21 Star™ (DE3) MultiShot™ StripWell de Invitrogen: aumente el rendimiento y la producción de las evaluaciones de expresión de proteínas bacterianas y mantenga el control sobre el número preciso de transformaciones
Las características importantes de las células de expresión de proteínas competentes de E. coli BL21 Star™ (DE3) incluyen:
  • rne131 para la promoción de alta estabilidad de ARNm y producción de proteínas
  • OmpT y falta de lon para la degradación mínima de proteínas heterólogas por proteasas
  • Se han optimizado para su uso con plásmidos con bajo número de copias basados en el promotor T7
  • Aumento de la productividad: para experimentación de rendimiento del medio
  • Máxima flexibilidad: transforme tan solo 1 tubo y hasta 96 de la gradilla StripWell
  • Comodidad familiar: sin alícuotas, añada ADN directamente a las células, con choque térmico y recuperación en el mismo tubo
  • Tranquilidad: la transformación de un solo uso minimiza la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Clonación de ADN metilado No
Contenido y almacenamiento • Células competentes BL21 Star (DE3) MultiShot StripWell: Una gradilla de 96 pocillos StripWell, 50 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 15 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Preparación de ADN no metilado Yes (dcm)
Reduce la recombinación No
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Promotor T7
Formato Tiras de 8 pocillos
Línea de productos BL21 Star, MultiShot
Cantidad 1 gradilla de 96 tubos (50 μl/tubo)
Toxic Proteins No
Improves RNA Stability Yes (rne131)
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)