Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Stbl3™ Competent Cells
Código de producto. 15950583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
15950583 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo) cada uno
1 options
Código de producto. 15950583
Marca: Invitrogen™ C7381201
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente Stbl3™ MultiShot™ FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 μl por pocillo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno
Células competentes Stbl3™ MultiShot™ FlexPlate de Invitrogen™: transformación bacteriana de alto rendimiento a la vez que mantiene la flexibilidad para adaptarse a la producción de medios con la célula competente diseñada para la clonación lentiviral
Las principales características de las células competentes E. coli Stbl3™ MultiShot™ FlexPlate incluyen:
  • Rendimiento óptimo para la propagación de vectores lentivirales
  • mcrB, mrr para mejorar la capacidad de clonación genómica
  • recA13 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
  • Alta producción de ADN para ADN inestable en comparación con las cepas de clonación estándar
  • Aumente el rendimiento: compatible con plataformas de manipulación automatizada de líquidos
  • Flexible: transforme en incrementos de 8 pocillos a 96 pocillos enteros placa
  • Cómodo: células competentes prealicuotadas en 96 pocillos, placa lista para la transformación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Clonación de ADN metilado
Contenido y almacenamiento • Células competentes Stbl3 MultiShot FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable Adecuado para la clonación de ADN inestable
Tramado azul/blanco No
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No
Reduce la recombinación Yes (recA13)
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos MultiShot, Stbl3
Cantidad 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)