Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R Competent Cells
Código de producto. 15960583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15960583 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo) cada uno
1 options
Código de producto. 15960583 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C8581201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R: Una placa de 96 pocillos, 20 μl por pocillo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno
Células competentes Invitrogen MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™ 2 T1R: capacidad de transformación bacteriana de alto rendimiento manteniendo la flexibilidad para ajustarse al medio rendimiento con las células competentes con mayor eficacia de transformación
Las características principales de las células competentes de E. coli MultiShot™ FlexPlate OmniMAX™2 T1R incluyen:
  • Δ(ccdAB) para la sensibilidad a los efectos tóxicos del producto del gen ccdB, permitiendo la selección negativa de los vectores que contienen el gen ccdB: ideal para la transformación de reacciones Gateway™ y TOPO™
  • Eliminación de mcrA, mcrBC, mrr y hsdRMS de sistemas de restricción para permitir la construcción de construcciones genómicas más representativas
  • Genotipo tonA (fhuA) para conferir resistencia al fago T1 y T5
  • Máxima eficacia de transformación en formato FlexWell (>5 x 108 cfu/ug de ADN de control)
  • Aumente el rendimiento: compatible con plataformas de manipulación automatizada de líquidos
  • Flexible: transforme en incrementos de 8 pocillos a 96 pocillos enteros placa
  • Cómodo: células competentes prealicuotadas en 96 pocillos, placa lista para la transformación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Contiene el episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Yes (endA1)
Clonación de ADN metilado Sí
Contenido y almacenamiento • Células competentes MultiShot FlexPlate OmniMAX 2 T1R: Una placa de 96 pocillos, 20 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Tetracycline)
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Plásmido Se puede utilizar para plasmidos > 20 kb
Preparación de ADN no metilado No
Reduce la recombinación Yes (recA1)
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) Yes
Especie E. coli
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos MultiShot, OmniMAX
Cantidad 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)