Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate Mach1™ T1R Competent Cells
Código de producto. 15970583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15970583 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo) cada uno
1 options
Código de producto. 15970583 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C8681201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00€
    698.65€ / 96 reacciones
    Ahorro 21.35€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
  • Caja 1: E. coli químicamente competente Mach1™ T1R MultiShot™ FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 μl por pocillo
  • Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno
Células competentes Invitrogen MultiShot™ Flexplate Mach1™ T1R: células competentes de rápido crecimiento combinadas con capacidades de transformación bacteriana de alto rendimiento mientras se mantiene la flexibilidad para adaptarse a un rendimiento medio
Las principales características de las células competentes E. coli Mach1™ T1R MultiShot™ FlexPlate incluyen:
  • endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores debido a la eliminación de la digestión inespecífica por parte de endonucleasa I
  • cepa de crecimiento rápido para reducir el tiempo de evaluación
  • hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
  • tonA (fhuA) para resistencia a fago T1 y T5
  • Aumente el rendimiento: compatible con plataformas de manipulación automatizada de líquidos
  • Flexible: transforme en incrementos de 8 pocillos a 96 pocillos enteros placa
  • Cómodo: células competentes prealicuotadas en 96 pocillos, placa lista para la transformación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Yes (endA1)
Clonación de ADN metilado No
Contenido y almacenamiento • Células competentes Mach1 T1R MultiShot FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 µl por pocillo, almacenar a –80 °C
• ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C
• medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente
Resistencia bacteriana a los antibióticos No
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Preparación de ADN no metilado No
Reduce la recombinación Yes (recA1)
Condiciones de envío Hielo seco
Resistente al fago T1 (tonA) Yes
Especie E. coli
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos Mach1, MultiShot
Cantidad 1 placa de 96 pocillos (20 μl/pocillo)