Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ FlexPlate DH5α T1R Competent Cells
Descripción
Includes
- Caja 1: E. coli químicamente competente MultiShot™ FlexPlate DH5α™ T1R: Una placa de 96 pocillos, 20 μl por pocillo
- Caja 2: ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50 μl; medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno
Las principales características de las células competentes E. coli MultiShot™ FlexPlate DH5α™ T1R incluyen:
- hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
- lacZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
- tonA (fhuA) para resistencia a fago T1 y T5
- Aumente el rendimiento: compatible con plataformas de manipulación automatizada de líquidos
- Flexible: transforme en incrementos de 8 pocillos a 96 pocillos enteros placa
- Cómodo: células competentes prealicuotadas en 96 pocillos, placa lista para la transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Clonación de ADN metilado | No |
| Contenido y almacenamiento | • Células competentes DH5α T1R MultiShot FlexPlate: Una placa de 96 pocillos, 20 µl por pocillo, almacenar a –80 °C • ADN pUC19 (10 pg/µl): 1 vial, 50 µl, almacenar a –20 °C • medio S.O.C.: 2 frascos, 10 ml cada uno, almacenar a 4 °C o temperatura ambiente |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | No |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Preparación de ADN no metilado | No |
| Reduce la recombinación | Yes (recA1) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |