Descripción
Totalmente compatible con Automation
High Throughput MultiScreen™&subscript_begin;HTS&subscript_end; las placas de filtro se han desarrollado específicamente para su uso con la automatización. Las 96 384 placas de pocillos y pocillos están diseñadas para dimensiones estandarizadas y cumplen 2004 las especificaciones de las placas ANSI/SBS. Son totalmente compatibles con los brazos de agarre, apiladores, etiquetas de códigos de barras y lectores de placas automatizados.
Innovador diseño de la placa
los laterales rígidos están alineados para facilitar el manejo con el brazo de agarre robótico y también proporcionan amplias superficies para etiquetas de código de barras. El diseño de la placa protege el desagüe y elimina el contacto de la superficie con los 'directores de rasgadura' de los pocillos individuales. La faldilla de plástico permite apilar directamente con placas de recogida y mejora el sellado de vacío cuando se utiliza con™ un colector de vacío Millipore. El subdrenaje extraíble proporciona un acceso completo a las membranas y es ideal para aplicaciones como ELISPOT, detección de radioisótopos y visualización de todo el organismo.
Amplia gama de productos
MultiScreen™&subscript_begin;HTS&subscript_end; las placas filtrantes están disponibles en una amplia gama de plásticos y membranas Millipore. ™ Las placas de filtro de solubilidad multipantalla también están optimizadas en formato HTS para la determinación de la solubilidad basada en filtración. Los cargadores de columnas de accesorios están disponibles para cargar medios de cromatografía para separadores de columna. ™Las placas de filtro multipantalla &subscript_begin;HTS&subscript_end; están disponibles en blanco, opaco y transparente. Para combinaciones de plástico y membrana no estándar, se aceptan solicitudes personalizadas. Entre los modos disponibles, se incluyen los siguientes:
High Throughput MultiScreen™&subscript_begin;HTS&subscript_end; las placas de filtro se han desarrollado específicamente para su uso con la automatización. Las 96 384 placas de pocillos y pocillos están diseñadas para dimensiones estandarizadas y cumplen 2004 las especificaciones de las placas ANSI/SBS. Son totalmente compatibles con los brazos de agarre, apiladores, etiquetas de códigos de barras y lectores de placas automatizados.
Innovador diseño de la placa
los laterales rígidos están alineados para facilitar el manejo con el brazo de agarre robótico y también proporcionan amplias superficies para etiquetas de código de barras. El diseño de la placa protege el desagüe y elimina el contacto de la superficie con los 'directores de rasgadura' de los pocillos individuales. La faldilla de plástico permite apilar directamente con placas de recogida y mejora el sellado de vacío cuando se utiliza con™ un colector de vacío Millipore. El subdrenaje extraíble proporciona un acceso completo a las membranas y es ideal para aplicaciones como ELISPOT, detección de radioisótopos y visualización de todo el organismo.
Amplia gama de productos
MultiScreen™&subscript_begin;HTS&subscript_end; las placas filtrantes están disponibles en una amplia gama de plásticos y membranas Millipore. ™ Las placas de filtro de solubilidad multipantalla también están optimizadas en formato HTS para la determinación de la solubilidad basada en filtración. Los cargadores de columnas de accesorios están disponibles para cargar medios de cromatografía para separadores de columna. ™Las placas de filtro multipantalla &subscript_begin;HTS&subscript_end; están disponibles en blanco, opaco y transparente. Para combinaciones de plástico y membrana no estándar, se aceptan solicitudes personalizadas. Entre los modos disponibles, se incluyen los siguientes:
- membrana de PVDF Durapore™
- Fibra de vidrio
- Membrana Hidrofóba Immobilon™-P
- Ésteres de celulosa mixta HA
- Fosfocelulosa con carga negativa
- DEAE con carga positiva
- Las aplicaciones de policarbonato con surcos grabados incluyen: uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ELISPOT, actividad enzimática, ensayos con microesferas, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Placa de recogida para placas de 96 pocillos |
| Color de la camisa | Transparente |
| Color de pocillo | Transparente |