Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas multiusos de polipropileno mate para impresoras M7
La cinta de polipropileno económica es la cinta de etiquetas ideal para sus necesidades de etiquetado diarias.
Marca: Brady™ 173291
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para usar en interiores sobre superficies lisas y planas.
- Etiqueta rentable
- Temperatura de servicio de -°40 C a °100 C (-40 °F a 212 °F)
- No recomendado para uso en exteriores.
- Fabricado en material de polipropileno B-529
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Blanco | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Identificación de instalaciones, identificación general, identificación de seguridad | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +100 °C | |
| 0.089 mm | |
| 50 ft. | |
| 1 in | |
| M7C-1000-529 |
| ASTM D 523 | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Polipropileno | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F a +212 °F | |
| 0,0035 in | |
| 15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in) | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |