Learn More
Brady™ Cinta de etiquetas multiusos de polipropileno mate para impresoras M7
La cinta de polipropileno económica es la cinta de etiquetas ideal para sus necesidades de etiquetado diarias.
40.24€ - 50.76€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 523 |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17868924
|
Brady™
173291 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in) |
47.60€ 40.24€ / paquete de 1 Ahorro 7.36€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
|
17818974
|
Brady™
173260 |
50 ft x 2 in |
60.05€ 50.76€ / paquete de 1 Ahorro 9.29€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
- Ideal para usar en interiores sobre superficies lisas y planas.
- Etiqueta rentable
- Temperatura de servicio de -°40 C a °100 C (-40 °F a 212 °F)
- No recomendado para uso en exteriores.
- Fabricado en material de polipropileno B-529
Especificaciones
| No esterilizable en autoclave | |
| Ninguno | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F a +212 °F | |
| 0,0035 in | |
| 50 ft. |
| ASTM D 523 | |
| Blanco | |
| Transferencia térmica | |
| Identificación de instalaciones, identificación general, identificación de seguridad | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -40 °C a +100 °C | |
| 0.089 mm | |
| 15.24 m |