Learn More
Pipeta monocanal Multipette™ E3x
Código de producto. 15431920 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido
Soporte cargador, 2 Combitips advanced™ paquetes surtidos
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15431920 Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido 1 set
15471920 Soporte cargador, 2 Combitips advanced™ paquetes surtidos 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431920 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 4987000029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    1000.00€ / 1 sets
    Ahorro 75.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Proporciona una dispensación de alta precisión independientemente de las propiedades físicas del líquido. La pipeta monocanal Eppendorf™ Multipette™ E3x permite el funcionamiento con una mano y la expulsión de puntas sin contacto.
Crea un sistema de dispensación versátil que funciona de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, es capaz de pipetear cualquier líquido al tiempo que mantiene los más altos estándares para obtener resultados precisos.
  • Control total del volumen, mayor precisión y reproducibilidad al mismo tiempo que reduce el esfuerzo físico durante el uso.
  • Dispensación a alta velocidad con pistón motorizado
  • Reconocimiento de punta automática Combitip™ advanced™
  • Expulsión de puntas con un botón
  • Intervalo de volumen de 1 μl a 50 ml
  • Batería de iones de litio
  • Pantalla iluminada
  • Dispensación automática
  • Aspiración (pipeteo de sobrenadantes)
  • Valoración
  • Dispensación secuencial
  • Modo combinado de aspiración y dispensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Puntas compatibles Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Para utilizar con CombiTip™
Número de canales 1
Tipo Dispensador de líquidos
Volumen (métrico) 1 a 50 mL
Pantalla Color iluminado
Incluye Adaptador de carga, 2 Combitips advanced™ paquetes de surtido
Número de velocidades 8