Descripción
- Toma muestras de varias capas del material de la muestra
- Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño
- Las muestras representativas de todas las capas pueden vaciarse directamente a través de la abertura manillar en un recipiente de muestra
- La abertura del mango para vaciado es de 14 mm de diámetro
- Sala limpia fabricada
- Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 500 mm |