Learn More
ZVG™ Multiclean™ Rollo de paño de limpieza Plus
Descripción
Durable Multiclean™ Los paños son el estándar en muchos talleres, ya sea montados en la pared o colocados en un soporte de suelo, siempre están al alcance para una limpieza profunda de las superficies. Son adecuados para su uso en la industria y la artesanía, como por ejemplo en el mantenimiento de maquinaria.
En un novedoso proceso de fabricación, las capas individuales de la tela de celulosa se unen entre sí en muchos puntos a lo largo de toda la superficie. Esto crea una tela fuerte y resistente al desgarro. Este proceso combina las ventajas de un paño de limpieza grueso (estabilidad) con las de un paño de varias capas (alta capacidad de absorción).
- Ideal para alta eficiencia y seguridad, especialmente al limpiar virutas de metal.
- Hecho de material 100% reciclado
- Alta absorbencia
- Unido con relieve punto a punto
- Resistente a la humedad
- No dejan pelusa
- Alto volumen
- Cada rollo contiene 500 hojas desprendibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de papel |
| Longitud (imperial) | 13,8 in |
| Longitud (métrico) | 35 cm |
| Anchura (imperial) | 14,6 in |
| Anchura (métrico) | 37 cm |
| Material | Papel reciclado |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 3-ply |