Learn More
ZVG™ Multiclean™ Rollos de paño de limpieza
Código de producto. 17823545
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
36 x 22 mm
35 x 37 cm
Tela:
2 capas
3 capas
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tela Tamaño de la unidad
17823545 35 x 37 cm 3 capas 1 rollo
10024453 36 x 22 mm 2 capas 2 rollos
17863535 35 x 37 cm 2 capas 2 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17823545 Proveedor ZVG™ N.º de proveedor 1145212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.31€
    27.27€ / 1 rollos
    Ahorro 4.04€
    12% Descuento
En stock
La estructura adherida de este paño de limpieza garantiza una alta capacidad de absorción, mientras que el relieve punto a punto permite una limpieza eficaz.
  • Se puede montar en la pared o desde un soporte de suelo.
  • Los paños duraderos siempre están listos para limpiar a fondo las superficies.
  • Adecuado para su uso en la industria y la artesanía, como por ejemplo en el mantenimiento de maquinaria.
  • Fabricado con material 100% reciclado
  • Adherido y altamente absorbente
  • No dejan pelusa
  • Estampado punto a punto
  • El rollo contiene 1000 hojas desprendibles
En un novedoso proceso de fabricación, las capas individuales de la tela de celulosa se unen entre sí en muchos puntos a lo largo de toda la superficie. Esto crea una estructura unificada que es altamente resistente al desgarro. Este proceso combina las ventajas de un paño de limpieza grueso (estabilidad) con las de un paño de varias capas (alta capacidad de absorción).
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de papel
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 35 cm
Anchura (imperial) 14,6 in
Anchura (métrico) 37 cm
Material Papel reciclado
Color Azul
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 35 x 37 cm
Tela 3 capas