Learn More
Novus Biologicals™ Multi-Species Brain Tissue MicroArray (Normal)
Código de producto. 18667387 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18667387 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18667387 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP242039
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Slides
Especie Multi-species
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin