Learn More
Scotch-Brite™ Bayetas de microfibra multiuso 2030
Código de producto. 17198590
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 17198590
Marca: Scotch-Brite™ 7000043138
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pueden utilizarse en seco o en húmedo para eliminar eficazmente el aceite, la grasa, la suciedad, el agua y el polvo de todas las superficies de limpieza habituales. Son suaves y flexibles, con un tacto agradable, y resistentes al autoclave.
  • Especialmente diseñadas para absorber eficazmente el polvo, la suciedad, las huellas dactilares, la grasa, el aceite y la humedad de las superficies
  • Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
  • Muy eficaces en limpieza en seco
  • Fáciles de enjuagar
  • Se pueden lavar a máquina hasta 200 veces a 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Material Microfibra
Color Azul
Dimensiones (L x An) 400 x 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies comunes
Cantidad de embalaje 10/paq.
Instrucciones de cuidado Se pueden lavar a máquina